Stampa…
Potassio idrogeno carbonato, granular USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Potassio bicarbonato
PO158-12KG PO158-2.5KG PO158-45KGBL
SPCMPO158-12KGEA 1170 EUR
SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG SPCMPO158-45KGBL
Potassio idrogeno carbonato, granular USP
Potassio idrogeno carbonato
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Formula: KHCO₃
Peso molecolare: 100.12 g/mol
Punto di fusione: 292
Densità: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011402
CAS Number: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Visualizza i codici
Assay 99.5% Min.