Polysorbate 60 NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms:
Sorbitano monostearato, etossilato
PO136-200LTBL
PO136-20LT
PO136-4LTGL
SPCMPO136-200LTBLEA
7780
EUR
SPCMPO136-200LTBL
SPCMPO136-20LT
SPCMPO136-4LTGL
Polysorbate 60 NF
Polysorbate 60
Formula:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01780110 CAS Number: 9005-67-8 EINECS: 500-020-4 |