Stampa…
L(+)-Potassio idrogeno tartrato USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium acid tartrate, Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Potassium Bitartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium salt, L(+)-Tartaric acid potassium salt
P1801-12KG P1801-2.5KG P1801-50KGBL
SPCMP1801-12KGEA 1300 EUR
SPCMP1801-12KG SPCMP1801-2.5KG SPCMP1801-50KGBL
L(+)-Potassio idrogeno tartrato USP
L(+)-Potassio idrogeno tartrato
Formula: KOOC(CHOH)₂COOH
Peso molecolare: 188,18 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 1,943 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00065392
CAS Number: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=3a651187596c031d257219825af4a25011704ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 99% Min.