Stampa…
L-Fenilalanina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
P1582-1KG P1582-50KGBL P1582-5KGBL
SPCMP1582-1KGEA 3260 EUR
SPCMP1582-1KG SPCMP1582-50KGBL SPCMP1582-5KGBL
L-Fenilalanina USP
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 173 °C
Densità: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064227
CAS Number: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.