Stampa…
Polietilenglicole 1.450 NF
Fornitore: Spectrum Chemical
P1492-12KGBL P1492-2.5KG P1492-45KGBL
SPCMP1492-12KGBLEA 1110 EUR
SPCMP1492-12KGBL SPCMP1492-2.5KG SPCMP1492-45KGBL
Polietilenglicole 1.450 NF
Polietilenglicole 1.450
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2