L(-)-Prolina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
P1434-1KG
P1434-25KGBL
P1434-5KG
SPCMP1434-1KGEA
861
EUR
SPCMP1434-1KG
SPCMP1434-25KGBL
SPCMP1434-5KG
L(-)-Prolina USP
L(-)-Prolina
Formula:
C₅H₉NO₂ Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 220…222 °C Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064318 CAS Number: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Merck Index: 13,07871 |