Stampa…
Potassium benzoate NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Benzoic acid potassium salt
P1181-12KG P1181-2.5KG P1181-45KGBL
SPCMP1181-12KGEA 799 EUR
SPCMP1181-12KG SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-45KGBL
Potassium benzoate NF
Potassium benzoate
Formula: C₇H₅KO₂
Peso molecolare: 160,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013061
CAS Number: 582-25-2
EINECS: 209-481-3
Visualizza i codici
Assay 99% Min.