Stampa…
DL-Menthol, cristalli USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
ME111-10KGBL ME111-180KGBLK ME111-50KGBL ME111-500GM
SPCMME111-10KGBLEA 3580 EUR
SPCMME111-10KGBL SPCMME111-180KGBLK SPCMME111-50KGBL SPCMME111-500GM
DL-Menthol, cristalli USP
DL-Menthol
Formula: C₁₀H₂₀O
Peso molecolare: 156,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001484
CAS Number: 89-78-1
EINECS: 201-939-0