Stampa…
Magnesio stearato BP, JP, NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: Stearic acid Magnesium(II) salt, Magnesium(II) Stearate, Stearic acid magnesium salt
MA130-12KG MA130-2.5KG MA130-45KGBL
SPCMMA130-12KGEA 1660 EUR
SPCMMA130-12KG SPCMMA130-2.5KG SPCMMA130-45KGBL
Magnesio stearato BP, JP, NF
Magnesio stearato
Formula: C₃₆H₇₀MgO₄
Punto di fusione: 130…140 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036391
CAS Number: 557-04-0
EINECS: 209-150-3
Merck Index: 13,05714
Visualizza i codici
Assay 4% Min.