Acido DL-malico NF
Fornitore: Spectrum Chemical
|
Pericolo
|
Synonyms:
DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
Formula:
HOOCCH(OH)CH₂COOH Peso molecolare: 134.09 g/mol Punto di ebollizione: 306 Punto di fusione: 131…132 °C Densità: 1.601 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064212 CAS Number: 617-48-1 EINECS: 210-514-9 Merck Index: 13,05730 |
|
Assay | 99% Min. |