Stampa…
Manganese (II) solfato monoidrato, in polvere USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: Solfato di manganese monoidrato
M1114-12KG M1114-2.5KG M1114-50KGBL
SPCMM1114-12KGEA 1540 EUR
SPCMM1114-12KG SPCMM1114-2.5KG SPCMM1114-50KGBL
Manganese (II) solfato monoidrato, in polvere USP
Manganese (II) solfato monoidrato
Form: Powder
Formula: MnSO₄·1H₂O
Peso molecolare: 169.02 g/mol
Punto di fusione: 700
Densità: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149159
CAS Number: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Visualizza i codici
Assay 98% Min.