Stampa…
Lanolina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Wool fat
LA109-180KGBL LA109-18KGBL
SPCMLA109-180KGBLEA 0 EUR
SPCMLA109-180KGBL SPCMLA109-18KGBL
Lanolina USP
Lanolina
Punto di fusione: 38…44 °C
Densità: 0.932…0.945 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 113 °C (coppa chiusa)
MDL Number: MFCD00081740
CAS Number: 8006-54-0
EINECS: 232-348-6
Merck Index: 12,05371