Stampa…
L(+)-Leucina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: H-Leu-OH, (S)-(+)-Leucina, Leu, L-Leucina
L1202-1KG L1202-25KGBL L1202-5KG
SPCML1202-1KGEA 516 EUR
SPCML1202-1KG SPCML1202-25KGBL SPCML1202-5KG
L(+)-Leucina USP
L(+)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002617
CAS Number: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.