L(+)-Lisina monocloridrato, granular USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Form: Granular
Use: excipient, biochemistry.
Formula:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Punto di fusione: 263…264 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064564 CAS Number: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 |
Assay | 98.5% Min. |