Stampa…
Isopropyl myristate NF
Fornitore: Spectrum Chemical
IS145-200LTBL IS145-20LTMT IS145-4LTGL
SPCMIS145-200LTBLEA 5070 EUR
SPCMIS145-200LTBL SPCMIS145-20LTMT SPCMIS145-4LTGL
Isopropyl myristate NF
Isopropyl myristate
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0…1 °C
Densità: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008982
CAS Number: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Visualizza i codici
Assay 90% Min.