Stampa…
L-Arginina cloridrato USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: (S)-(+)-Arginina cloridrato, L(+)-Arginina cloridrato
A1337-12KGBL A1337-1KG A1337-50KGBL
SPCMA1337-12KGBLEA 3540 EUR
SPCMA1337-12KGBL SPCMA1337-1KG SPCMA1337-50KGBL
L-Arginina cloridrato USP
L-Arginina cloridrato
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso molecolare: 210,66 g/mol
Punto di fusione: 218 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064550
CAS Number: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.