Stampa…
L(+)-Arginina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
A1334-12KGBL A1334-1KG A1334-25KGBL A1334-50KGBL
SPCMA1334-12KGBLEA 2110 EUR
SPCMA1334-12KGBL SPCMA1334-1KG SPCMA1334-25KGBL SPCMA1334-50KGBL
L(+)-Arginina USP
L(+)-Arginina
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 238 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002635
CAS Number: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.