Stampa…
Idrochinone USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
Synonyms: 1,4-Idrossibenzene
HY113-2.5KG HY113-25KGBL HY113-50KGBL HY113-500GM
SPCMHY113-2.5KGEA 3960 EUR
SPCMHY113-2.5KG SPCMHY113-25KGBL SPCMHY113-50KGBL SPCMHY113-500GM
Idrochinone USP
Idrochinone
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₄(OH)₂
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172 °C
Densità: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002339
CAS Number: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=c1e34c1967b9eb6163b57952239bf6ac467c8714&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 99% Min.