Stampa…
L(+)-Istidina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
H1021-1KG H1021-25GM
SPCMH1021-1KGEA 1910 EUR
SPCMH1021-1KG SPCMH1021-25GM
L(+)-Istidina USP
L(+)-Istidina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₉N₃O₂
Punto di fusione: 272…273 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064315
CAS Number: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.