Stampa…
Gomma arabica, spray-dried powder NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: Acacia, Acacia gum
GU115-12KG GU115-2.5KG GU115-45KGBL
SPCMGU115-12KGEA 1780 EUR
SPCMGU115-12KG SPCMGU115-2.5KG SPCMGU115-45KGBL
Gomma arabica, spray-dried powder NF
Gum arabic
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Densità: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081264
CAS Number: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5