Stampa…
L-Alanina USP
Fornitore: Spectrum Chemical
A1253-1KG A1253-25KGBL A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA 688 EUR
SPCMA1253-1KG SPCMA1253-25KGBL SPCMA1253-5KG
L-Alanina USP
L-Alanina
Formula: C₃H₇NO₂
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064410
CAS Number: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.