di-Ammonio idrogeno fosfato, granular NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formula:
(NH₄)₂HPO₄ Punto di fusione: 185 °C Densità: 1,619 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010891 CAS Number: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |
Assay | 96% Min. |