Stampa…
Acido fumarico NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F1096-12KG F1096-2.5KG F1096-50KGBL
SPCMF1096-12KGEA 2140 EUR
SPCMF1096-12KG SPCMF1096-2.5KG SPCMF1096-50KGBL
Acido fumarico NF
Acido fumarico
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₄H₄O₄
Punto di ebollizione: 356 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 287 °C
Densità: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 273 °C
MDL Number: MFCD00002700
CAS Number: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Visualizza i codici
Assay 99.5% Min.