Ethyl 4-hydroxybenzoate NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 297 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 116…118 °C Densità: 1,078 g/cm³ (131 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002353 CAS Number: 120-47-8 EINECS: 204-399-4 Merck Index: 13,03869 |
Assay | 98% Min. |