Stampa…
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato ≥99%, per analisi
Fornitore: Spectrum Chemical
E1042-12KG E1042-2.5KG E1042-50KGBL
SPCME1042-12KGEA 1950 EUR
SPCME1042-12KG SPCME1042-2.5KG SPCME1042-50KGBL
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato ≥99%, per analisi
Acido etilendiamminotetracetico sale dipotassio diidrato
Formula: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 272 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150036
CAS Number: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Visualizza i codici
Assay 99% Min.