Stampa…
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
E1023-200LTBL E1023-20LTMT
SPCME1023-200LTBLEA 0 EUR
SPCME1023-200LTBL SPCME1023-20LTMT
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₄
Peso molecolare: 176,21 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041928
CAS Number: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Visualizza i codici
Assay 99% Min.