Stampa…
Dietileneglicole monoetiletere
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
E1022-200LTBL E1022-20LTMT
SPCME1022-200LTBLEA 0 EUR
SPCME1022-200LTBL SPCME1022-20LTMT
Dietileneglicole monoetiletere
Dietileneglicole monoetiletere
BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 197 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002872
CAS Number: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Visualizza i codici
Assay 99% Min.