Stampa…
Acetato di pentile
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
A1280-200LTBL A1280-20LTMT
SPCMA1280-200LTBLEA 5400 EUR
SPCMA1280-200LTBL SPCMA1280-20LTMT
Acetato di pentile
Acetato di pentile
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 149 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0,876 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009500
CAS Number: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 98% Min.