Stampa…
Diaceton alcol
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
Synonyms: 4-Idrossi-4-metil-2-pentanone
DI102-200LTBL DI102-20LTMT
SPCMDI102-200LTBLEA 0 EUR
SPCMDI102-200LTBL SPCMDI102-20LTMT
Diaceton alcol
Diaceton alcol
Formula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004471
CAS Number: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=30dc9d263c8ad49d3d204473efd0abe01bb0b43b&prid=web&clid=SAPDAM