Stampa…
Diisopropilamina
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
D2282-200LTBL D2282-20LT
SPCMD2282-200LTBLEA 4940 EUR
SPCMD2282-200LTBL SPCMD2282-20LT
Diisopropilamina
Diisopropilamina
Formula: C₆H₁₅N
Punto di ebollizione: 84 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –61 °C
Densità: 0,717 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008862
CAS Number: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Visualizza i codici
Assay 99% Min.