Stampa…
2-Etossietil acetato
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
E1024-200LTBL E1024-20LTMT E1024-4LTGL
SPCME1024-200LTBLEA 5720 EUR
SPCME1024-200LTBL SPCME1024-20LTMT SPCME1024-4LTGL
2-Etossietil acetato
2-Etossietil acetato
Formula: C₆H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 156 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 54 °C
MDL Number: MFCD00009251
CAS Number: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787
Visualizza i codici
Assay 99% Min.