Destrina, giallo, in polvere
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms:
Dextrin
Form: Yellow Powder
Formula:
(C₆H₁₂O₆)n Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081554 CAS Number: 9004-53-9 EINECS: 232-675-4 |