Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Fornitore: Spectrum Chemical
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
Formula:
C₇H₅NO₄ Peso molecolare: 167.12 g/mol Punto di ebollizione: 357 Punto di fusione: 327 Flash Pt: 188 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006299 CAS Number: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |
Assay | 98% Min. |