Stampa…
Timerosal USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
Synonyms: Sodio 2-(etilmercuriotio) benzoato
TH125-1KGBL TH125-500GMBL TH125-5GM
SPCMTH125-1KGBLEA 0 EUR
SPCMTH125-1KGBL SPCMTH125-500GMBL SPCMTH125-5GM
Timerosal USP
Timerosal
Formula: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Peso molecolare: 404,82 g/mol
Punto di fusione: 232…233 °C
Flash Pt: 250 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013062
CAS Number: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=81f56aa3db96fdfa8509200c2f10fc214c0e3a5e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 97% Min.