Stampa…
Dietile ftalato NF
Fornitore: Spectrum Chemical
D1097-200LTBL D1097-20LT D1097-4LTGL
SPCMD1097-200LTBLEA 0 EUR
SPCMD1097-200LTBL SPCMD1097-20LT SPCMD1097-4LTGL
Dietile ftalato NF
Dietile ftalato
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 156 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009111
CAS Number: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 98% Min.