Stampa…
Sodio dodecilbenzenesulfonato, in polvere
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
D1064-12KG D1064-25KGBL D1064-90KGBL
SPCMD1064-12KGEA 951 EUR
SPCMD1064-12KG SPCMD1064-25KGBL SPCMD1064-90KGBL
Sodio dodecilbenzenesulfonato, in polvere
Sodio dodecilbenzenesulfonato
Form: Powder
Formula: C₁₈H₂₉NaO₃S
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011508
CAS Number: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Merck Index: 13,08686
Visualizza i codici
Assay 90% Min.