Stampa…
Zinco cloruro, granular JP, USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
ZI105-12KG ZI105-2.5KG ZI105-50KGBL ZI105-100GM ZI105-500GM
SPCMZI105-12KGEA 2460 EUR
SPCMZI105-12KG SPCMZI105-2.5KG SPCMZI105-50KGBL SPCMZI105-100GM SPCMZI105-500GM
Zinco cloruro, granular JP, USP
Zinco cloruro
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: ZnCl₂
Punto di ebollizione: 732 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 283 °C
Densità: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011295
CAS Number: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Visualizza i codici
Assay 97% Min.