Stampa…
Dietilen glicole
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
D1027-200LTBL D1027-20LT
SPCMD1027-200LTBLEA 3660 EUR
SPCMD1027-200LTBL SPCMD1027-20LT
Dietilen glicole
Dietilen glicole
Formula: C₄H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 123 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002882
CAS Number: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 97% Min.