Stampa…
L(+)-Cisteina
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
CY110-1KG CY110-25KGBL CY110-50KGBL
SPCMCY110-1KGEA 1230 EUR
SPCMCY110-1KG SPCMCY110-25KGBL SPCMCY110-50KGBL
L(+)-Cisteina
L-Cisteina
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064306
CAS Number: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810
Visualizza i codici
Assay 98% Min.