Stampa…
Cianocobalamina, crystalline USP
Fornitore: Spectrum Chemical
CY105-1KGBL CY105-100GMBL CY105-25GM
SPCMCY105-1KGBLEA 0 EUR
SPCMCY105-1KGBL SPCMCY105-100GMBL SPCMCY105-25GM
Cianocobalamina, crystalline USP
Cianocobalamina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Punto di fusione: 320 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151092
CAS Number: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Visualizza i codici
Assay 96% Min.