Stampa…
DL-Canfora (sintetico) USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
CA185-110LBBL CA185-2.5KG CA185-25KGBL
SPCMCA185-110LBBLEA 6560 EUR
SPCMCA185-110LBBL SPCMCA185-2.5KG SPCMCA185-25KGBL
DL-Canfora (sintetico) USP
DL-Canfora
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 204 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼180 °C
Densità: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074738
CAS Number: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III