Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) NF, Ph. Eur., BP, JP
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
SO180-12KG SO180-2.5KG SO180-45KGBL SO180-1KG
SPCMSO180-12KGEA 2110 EUR
SPCMSO180-12KG SPCMSO180-2.5KG SPCMSO180-45KGBL SPCMSO180-1KG
Sodio dodecile solfato (SDS) NF, Ph. Eur., BP, JP
Sodio dodecile solfato (SDS)
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Punto di fusione: 204…207 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 85% Min.