Stampa…
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
Synonyms: Cloroxilenolo
CH136-12KGBL CH136-25KGBL CH136-50KGBL
SPCMCH136-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH136-12KGBL SPCMCH136-25KGBL SPCMCH136-50KGBL
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo USP
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 114…116 °C
Densità: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 132 °C
MDL Number: MFCD00002324
CAS Number: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194
Visualizza i codici
Assay 98.5% Min.