Stampa…
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo, anidro NF
Fornitore: Spectrum Chemical
CH123-12KGBL CH123-50KGBL CH123-25GM CH123-500GM
SPCMCH123-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH123-12KGBL SPCMCH123-50KGBL SPCMCH123-25GM SPCMCH123-500GM
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo, anidro NF
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₄H₇Cl₃O
Punto di ebollizione: 166 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78 °C
MDL Number: MFCD02179352
CAS Number: 57-15-8
EINECS: 200-317-6
Merck Index: 13,02148
Visualizza i codici
Assay 98% Min.