1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo emiidrato ≥98.0% NF
Fornitore: Spectrum Chemical
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
CH122-12KGBL
CH122-2.5KG
CH122-50KGBL
SPCMCH122-12KGBLEA
0
EUR
SPCMCH122-12KGBL
SPCMCH122-2.5KG
SPCMCH122-50KGBL
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo emiidrato ≥98.0% NF
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo emiidrato
Formula:
C₈H₁₆Cl₆O₃ Peso molecolare: 372,93 g/mol Punto di ebollizione: 167 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179352 CAS Number: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 |
Assay | 98% Min. |