Stampa…
1-Esadecanolo NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Alcol cetilico
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 1610 EUR
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Esadecanolo NF
1-Esadecanolo
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Peso molecolare: 242,45 g/mol
Punto di ebollizione: 305…330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 46…52 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004760
CAS Number: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Visualizza i codici
Assay 90% Min.