Stampa…
Olio di ricino USP
Fornitore: Spectrum Chemical
CA208-200LTBL CA208-20LTMT CA208-4LTGL CA208-500MLGL
SPCMCA208-200LTBLEA 4980 EUR
SPCMCA208-200LTBL SPCMCA208-20LTMT SPCMCA208-4LTGL SPCMCA208-500MLGL
Olio di ricino USP
Olio di ricino
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >113 °C (coppa chiusa)
MDL Number: MFCD00130746
CAS Number: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908