Stampa…
2-Feniletanolo USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
P1058-100GM P1058-1KG P1058-15.9KGBL
SPCMP1058-100GMEA 198 EUR
SPCMP1058-100GM SPCMP1058-1KG SPCMP1058-15.9KGBL
2-Feniletanolo USP
2-Feniletanolo
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₅CH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 432 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 103…105 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002886
CAS Number: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370