Stampa…
Polietilenglicole 8.000 NF
Fornitore: Spectrum Chemical
PO131-12KG PO131-500GM
SPCMPO131-12KGEA 1040 EUR
SPCMPO131-12KG SPCMPO131-500GM
Polietilenglicole 8.000 NF
Polietilenglicole 8.000
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa)
Densità: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779615
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729