Stampa…
Sodio docusato USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Attenzione
DO105-125GM DO105-2.5KG DO105-25KGBL
SPCMDO105-125GMEA 255 EUR
SPCMDO105-125GM SPCMDO105-2.5KG SPCMDO105-25KGBL
Sodio docusato USP
Sodio docusato
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₂₀H₃₇NaO₇S
Punto di ebollizione: ∼180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼155 °C
Densità: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012455
CAS Number: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Visualizza i codici
Assay 99% Min.